Merck
GF16609057
Aluminiumoxid
foam, thickness 7 mm, size 50 × 50 mm, porosity 0.86
Synonym(e):
AL603820
Größe auswählen
1 EA
€ 182,00
€ 182,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 182,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 182,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Goodfellow 166-090-57
Größe
50 × 50 mm
Dicke
7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)