Merck
GF15572684
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU070271
Größe auswählen
1 EA
€ 331,00
€ 331,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 331,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 331,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 155-726-84
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.015 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)