Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 265,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C157H252N44O43S1
Molekulargewicht:
3476.01
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
€ 265,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
[Ac-Tyr1,D-Phe2]-GHRF(1-29); [Ac-Tyr1,D-Phe2]-GRF(1-29) is used as an antagonist of vasoactive intestinal peptide (VIP) via its receptor, VPAC.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description synthetic, ≥95% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form lyophilized | form powder | form - | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition - | composition - | composition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Ac-Tyr1,D-Phe2]-VIP Antagonist-GRF 1-29](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/118/765/dc989333-3141-40dc-af5c-c28e819b84fb/640/dc989333-3141-40dc-af5c-c28e819b84fb.jpg)