Merck
GF15518640
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 500mm x 25mm diameter
Synonym(e):
MG097940
Größe auswählen
1 EA
€ 730,00
€ 730,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 730,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 730,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 155-186-40
L × Durchm.
500 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)