Merck
GF99181109
Magnesium alloy az31
foil, Mg96%/Al 3%/Zn 1%, thickness 0.5 mm, size 200 × 500 mm
Synonym(e):
MG010300
Größe auswählen
1 EA
€ 605,00
€ 605,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 605,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 605,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 991-811-09
Größe
200 × 500 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)