Merck
GF14906505
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness
Synonym(e):
FE260450
Größe auswählen
1 EA
€ 616,00
€ 616,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 616,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 616,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 149-065-05
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)