Merck
GF71619677
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 200 x 200mm, 0.5mm thickness
Synonym(e):
FE260450
Größe auswählen
1 EA
€ 1.310,00
€ 1.310,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.310,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 1.310,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 716-196-77
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)