Merck
921602
Nickel oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 1.3 cP 
Synonym(e):
NiO dispersion, NiO ink, Nickel oxide dispersion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NiO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.69
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
suspension
Quality Segment
concentration
2.5 wt. %
viscosity
1.3 cP
density
0.8 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
General description
This nickel oxide nanoparticle ink is a nanoparticle based printing ink allowing processing temperatures of 80-120°C. The nickel oxide nanoparticle ink is a hole selective interface layer ink containing nickel oxide (NiO) nanoparticles in ethanol. The NiO nanoparticle ink functions well as hole extraction layer (HEL) material in solar cells.
Application
This NiO nanoparticle ink is for slot-dye, spin-coating and doctor blading for the use as hole transport layer in printed electronics. The NiO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Preparation Note
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn (50W, 1min/100mL) or bath (5min/100mL). Optionally filter through 0.45μm PP or PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited films at 80°C - 120°C.
  • Thickness optimization may be necessary.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
56.3 °F
Flammpunkt (°C)
13.5 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1313-99-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)