Merck
GF14149436
Aluminum-nickel alloy, Al50Ni50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonym(e):
AL116010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 141-494-36
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)