Merck
8.20876
Nickel catalyst
(Produced according to a process of the type developed by Murray Raney, activated for hydrogenation) for synthesis
Synonym(e):
Nickel catalyst acc. Raney
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352402
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
suspension
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
9-11 (20 °C in H2O, suspension)
density
>1.2 g/cm3
storage temp.
2-30°C
Application
  • Bifunctional Electrocatalysis: Suresh et al. developed multi-active sites loaded NiCu-MOF@MWCNTs as a bifunctional electrocatalyst for water splitting, demonstrating the potential of nickel catalysts in enhancing both hydrogen and oxygen evolution reactions, thereby offering a robust solution for electrochemical energy conversion (Suresh et al., 2024).
Analysis Note
Assay of Ni, calc. on dried substance: ≥ 90.0 %
Assay od Al, calc. on dried substance: ≤ 10.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-02-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)