Merck
GF09421095
Zink
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
ZN006030
Größe auswählen
1 EA
€ 822,00
€ 822,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 822,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141750
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 822,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 094-210-95
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Zink-Metall NIST® SRM 683
NIST683
Zink-Metall