Merck
GF08600194
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, condition semi-crystalline
Synonym(e):
ES307910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 086-001-94
Länge
1000 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)