Merck
GF22533308
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 100 m
Synonym(e):
ES305910
Größe auswählen
1 EA
€ 370,00
€ 370,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 370,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 370,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 225-333-08
Länge
100 m
Durchmesser
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)