Merck
GF56405246
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), mesh, nominal aperture 21ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 41ám
Synonym(e):
ES308704
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 564-052-46
Größe
250 × 250 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)