Merck
GF07910254
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 10.0 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonym(e):
FE227915
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 079-102-54
Länge
200 mm
Durchmesser
10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)