Merck
GF07870901
Molybdän
nut, size m5, length 25 pcs, style hexagonal
Synonym(e):
MO00NU05
Größe auswählen
1 EA
€ 386,00
€ 386,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 386,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
31161727
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 386,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Verpackung
pkg of 25
Hersteller/Markenname
Goodfellow 078-709-01
Widerstandsfähigkeit
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2617 °C (lit.)
Dichte
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChIKey
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)