Merck
Z741002
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
Größe auswählen
50 EA
€ 28,20
€ 28,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
€ 28,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.11
€ 28,20
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD × L
15 mm × 125 mm
Kapazität
10 mL
Röhrchendurchm.
15 mm
Allgemeine Beschreibung
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)