Merck
GF07750403
Silizium
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Synonym(e):
SI006015
Größe auswählen
1 EA
€ 428,00
€ 428,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 428,00
About This Item
Lineare Formel:
Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141911
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 428,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 077-504-03
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Silizium powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 97.5%
GF74340345
Silizium
Silizium powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, high purity 99.998%
GF86772202
Silizium
Silizium powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 97.5%
GF63403152
Silizium
Silizium powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.95%
GF92116997
Silizium
Silizium powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
GF69448450
Silizium