Merck
GF04679499
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
CN010300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 046-794-99
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)