Merck
GF01461563
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 50 g, condition spherical
Synonym(e):
VC006021
Größe auswählen
1 EA
€ 867,00
€ 867,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 867,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
€ 867,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 014-615-63
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
300 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)