Merck
GF00842857
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.0065mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU070230
Größe auswählen
1 EA
€ 375,00
€ 375,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 375,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 375,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 008-428-57
Größe × Dicke
0.5 m × 0.0065 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)