Fortfahren mit
F1409
Fluoren-9-Carboxylsäure
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-866-2
Beilstein/REAXYS Number:
1911728
MDL number:
Assay:
96%
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
mp
228-231 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
InChI key
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Akr1b1(24192)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
180637300098646989
description
96%
description
96%
description
96%
description
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
228-231 °C (lit.)
mp
162-166 °C (lit.)
mp
203-205 °C (lit.)
mp
179-188 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
bromo, ketone
functional group
bromo, carboxylic acid
Gene Information
rat ... Akr1b1(24192)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Fluorene-9-carboxylic acid 100g
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)