Fortfahren mit
646989
6-Brom-nicotinsäure
96%
Synonym(e):
6-Brompyridin-3-carboxylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
€ 153,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
€ 153,75
Listenpreis€ 205,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
179-188 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
721999216879406902
description
96%
description
95%
description
97%
description
technical grade, 90%
assay
96%
assay
95%
assay
97%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
mp
179-188 °C (lit.)
mp
118-134 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)