300098
2,7-Dibrom-9-fluorenon
96%
Synonym(e):
2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one, 2,7-Dibromofluorenone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Br2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
InChIKey
CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 2,7-poly(spiro[4′,4′-dioctyl-2′,6′-dioxocyclohexane-1′,9-fluorene]), precursor polymer for the synthesis of 2,7-poly(9-fluorenone)
- 2,7-dibromo-9-(2-methylpyridin-5-yl)fluoren-9-ol
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable