Merck
F10607
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-Methylbenzoesäure
95%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
169-171 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XUQCONCMPCVUDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable