Fortfahren mit
ESYNTH009
SynLectro® Nickel Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
81141502
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
General description
SynLectro® Nickel Electrode is a 3x20x60 mm electrode designed for use with the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ESYNTH021ESYNTH015ESYNTH019
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)