Merck
E9609
Sigma-Aldrich
Ethylacetamidocyanoacetat
97%
Synonym(e):
Ethyl-acetamidocyanacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHCH(CN)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.17
Beilstein:
879845
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)