Fortfahren mit
8.00758
2-Ethylhexanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
2-Ethylhexanoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, α-Ethylcaproic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-743-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 28,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
3640 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
bp
226-229 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 114 °C
solubility
1.4 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylhexanoic acid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
149-57-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)