Merck
E17909
Sigma-Aldrich
Chlorthioameisensäure-S-ethylester
96%
Synonym(e):
(Ethylthio)-carbonylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCOSC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
0.2 psi ( 20 °C)
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
Dichte
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCSC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClOS/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChIKey
QCMHWZUFWLOOGI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter