Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N2O4.ClH/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18;/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
MVMZFAIUUXYFGY-FYZYNONXSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description 98% | description ≥99.0% (NT) |
| form solid | form powder or crystals | form solid |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥99.0% (NT) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc, Boc | functional group - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?