Merck
E17852
Sigma-Aldrich
3-Chlorpropionat-Ethyl
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
Beilstein:
385698
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form:
liquid
Assay:
98%
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
Dichte
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
121.1 °F
Flammpunkt (°C)
49.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)