Merck
DWK986562
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonym(e):
986562, Scintillation vial
Größe auswählen
500 EA
€ 400,00
€ 400,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
€ 400,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 400,00
Check Cart for Availability
Materialien
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986562
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)