Merck
DWK231855401
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
Synonym(e):
231855401
Größe auswählen
10 EACH
€ 374,00
€ 374,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
€ 374,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 374,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Materialien
clear soda-lime glass bottle
wide-neck
Verbindung
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 60/46)
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
231855401
Kapazität
100 mL
Anwendung
Media preparation and cultivation
Leistungsmerkmale und Vorteile
A maximum usage temperature of + 100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3., If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck, Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck ;
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)