D91004
1,4-Diethylbenzol
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
0.99 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
806 °F
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F
Flammpunkt (°C)
56 °C