Merck
D78008
Sigma-Aldrich
1,6-Dicyanohexan
98%
Synonym(e):
Korksäuredinitril, Hexamethylendicyanid, Suberonitril
About This Item
Lineare Formel:
NC(CH2)6CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
Beilstein:
1744365
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3.5 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
InChIKey
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)