Fortfahren mit
A805
Acenaphthylin
75%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-917-1
Beilstein/REAXYS Number:
774092
MDL number:
Assay:
75%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
75%
form
solid
impurities
20% acenaphthene
bp
280 °C (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2C=Cc3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
InChI key
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48566239380E13830
description
75%
description
analytical standard
description
technical grade, 75%
description
75%, technical grade
assay
75%
assay
-
assay
75%
assay
75%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
bp
280 °C (lit.)
bp
280 °C (lit.)
bp
-
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acenaphthylin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
251.6 °F - closed cup
flash_point_c
122.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
208-96-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)