D48400
2,6-Di-tert-Butylphenol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
crystals
bp
253 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-37 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChIKey
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
227.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108.5 °C - closed cup