Fortfahren mit
137448
2-Methyl-2-oxazolin
98%
Synonym(e):
2-Methyloxazoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-316-3
Beilstein/REAXYS Number:
104227
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 89,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
109.5-110.5 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=NCCO1
InChI
1S/C4H7NO/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
InChI key
GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-2-oxazoline undergoes polymerization with 2-butyl-2-oxazoline to form poly(2-oxazoline) block copolymer. It undergoes cationic ring-opening polymerization with 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline to yield copoly(2-oxazoline)s.
Application
2-Methyl-2-oxazoline was used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
137456560626799645
description
98%
description
≥99%
description
98%
description
-
assay
98%
assay
≥99%
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
-
bp
109.5-110.5 °C (lit.)
bp
128.4 °C (lit.)
bp
147 °C (lit.)
bp
-
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)