Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 € 99,75 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(Br)CH(Br)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
217-750-1
MDL number:
€ 99,75
Listenpreis€ 133,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
solid
bp
148-150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
OCC(Br)C(Br)CO
InChI
1S/C4H8Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
InChI key
OXYNQEOLHRWEPE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?