Merck
D131407
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzoesäure
ReagentPlus®, 99%
Größe auswählen
5 G
€ 41,50
25 G
€ 99,60
€ 41,50
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 41,50
25 G
€ 99,60
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
2210858
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 41,50
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(C(O)=O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)