Fortfahren mit
112984
2,5-Dimethoxyanilin
98%
Synonym(e):
2-Amino-1,4-dimethoxybenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-040-9
Beilstein/REAXYS Number:
776823
MDL number:
Assay:
98%
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethoxyaniline is used as a laccase inducer which immobilizes the enzyme laccase from Trumetes versicolor.
2,5-Dimethoxyaniline is used for the electrochemical copolymerization of diphenylamine in 4M sulfuric acid.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)