Merck
D120405
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxypyrimidin
98%
Synonym(e):
4,6-Pyrimidindiol
Größe auswählen
25 G
€ 21,50
€ 21,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 21,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.09
Beilstein:
112224
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 21,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChIKey
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it the alpha or the beta form of the compound that is available. Is there any Powder XRD data available for the compound?
    1 answer
    1. There is no XRD data or other crystallographic information available for this item.