Merck
D0791
Sigma-Aldrich
(Dimethylaminomethyl)phenol
Größe auswählen
100 ML
€ 38,30
€ 38,30
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 38,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
€ 38,30
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
~15% phenol
~20% bis(dimethylaminomethyl)phenol
SMILES String
CN(C)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChIKey
NFVPEIKDMMISQO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Approx. 50% as mixture of o- and p-isomers
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)