Merck
CLS722085
Pyrex® spot plate with nine depressions
W × L 85 mm × 100 mm
Synonym(e):
Corning® 7220
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Corning 7220-85
B × L
85 mm × 100 mm
Eignung
suitable for (cell cuture)
Allgemeine Beschreibung
Concave depressions are O.D. 22mm × D 7mm.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)