Merck
CLS708725
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 25.0 mL
Synonym(e):
Corning® 7087
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Verpackung
case of 12 ea
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7087-25
Abstufung und Genauigkeit Messbereich
0-24 mL, accuracy: 0.2 mL
Messbereich Volumen
25.0 mL
AD × L
14 mm × 440 mm
Kapazität
25.0 mL
Spitzengröße
, Wide
Allgemeine Beschreibung
Large tip opening allows more rapid intake and delivery of suspensions and viscous materials. Colored graduations are enameled onto the glass. Two narrow bands or one wide band at the top indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)