CLS7077B50
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Synonym(e):
Corning® 7077B
Größe auswählen
€ 298,00
Größe auswählen
About This Item
€ 298,00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 25 ea
case of 50 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7077B-50
Messbereich Volumen
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Länge
358 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)