Merck
CLS7077B25
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Synonym(e):
Corning® 7077B
Größe auswählen
400 EA
€ 1.090,00
€ 1.090,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 EA
€ 1.090,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
€ 1.090,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 100 ea
case of 400 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7077B-25
Messbereich Volumen
25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Länge
300 mm
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)