Merck
CLS664021L
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 1,000 mL
Synonym(e):
Corning® 66402
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Absperrhahngröße
4
Stopfengröße
27
Hersteller/Markenname
Corning 66402-1L
Trichterkapazität
1,000 mL
Schaft AD × L
10 mm × 65 mm , below stopcock
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Features a protective plastic coating. Coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)