CLS53412L
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
Stopfengröße
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Rubber stopper
Verpackung
pack of 1
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5341-2L
Kapazität
2,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)