Merck
Z131385
Sigma-Aldrich
Nalgene® Filterkolben
capacity 1,000 mL, stopper joint: 8
Synonym(e):
polypropylene vacuum flask, vacuum flask
Größe auswählen
1 EA
€ 52,80
€ 52,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 52,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 52,80
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom flask
polypropylene
Verbindung
joint ST/NS neckstopper #8
joint: stopper8
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Nalgene® DS4101-1000
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Massiv aus PP gegossen, vakuumfest bis 30torr. Schlaucholive 45° nach unten geneigt, für bessere Standsicherheit. Schlaucholive für Vakuumschläuche 6-8mm ID 1/4 to 3/8 in. I.D.
  • Nalgene® filtering flasks are an excellent alternative to glass flasks.
  • Manufactured from light-weight, autoclavable, polypropylene that is resistant to shattering.
  • Molded-in one-piece to withstand 1 atm vacuum.
  • Tubulation at a 45° angle helps prevent tipping.
  • Barbed adapter accepts 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing. (sold separately)
  • Oval marking area facilitates easy labeling of contents.
  • Neck sized to fit standard stopper sizes (stopper not included).
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)